1,4-Diiodoperfluorobutano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 375-50-8
Molecular Formula: C4F8I2
Formula Weight: 453.84
Refractive Index: 1.4294
Melting Point: -9°
Boiling Point: 85°/100mm
Beilstein Reference: 1777548
MDL No.: MFCD00042263
Formula:
C₄F₈I₂ Pto. Ebullición: 85 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: –9 °C Densidad: 2,487 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042263 Núm. CAS: 375-50-8 EINECS: 206-788-4 |