1,6-Diiodoperfluorohexano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Perfluoro-1,6-diiodohexane
B21654.06
B21654.14
B21654.06EA
111
EUR
B21654.06
B21654.14
1,6-Diiodoperfluorohexano ≥97%
1,6-Diiodoperfluorohexano
Purity: 97%
CAS No.: 375-80-4
Molecular Formula: I(CF2)6I
Formula Weight: 553.86
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: 25°
Boiling Point: 115°/100mm
Beilstein Reference: 1822186
MDL No.: MFCD00042264
Formula:
C₆F₁₂I₂ MW: 553,86 g/mol Pto. Ebullición: 115 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 25 °C Densidad: 2,357 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042264 Núm. CAS: 375-80-4 EINECS: 206-794-7 |