Nonafluoro-4-iodobutano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Nonafluoro-1-iodobutano, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutano
269950250 269951000
ACRO269950250EA 57.3 EUR
ACRO269950250 ACRO269951000
Nonafluoro-4-iodobutano 99%
Nonafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄F₉I
MW: 345,93 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C (973 mbar)
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 2,01 g/cm³
Pto. de inflamación: >115 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001062
Núm. CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %