Nonafluoro-4-iodobutano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Nonafluoro-1-iodobutano, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutano
A16671.06
A16671.14
A16671.22
A16671.06EA
34.7
EUR
A16671.06
A16671.14
A16671.22
Nonafluoro-4-iodobutano ≥97%
Nonafluoro-4-iodobutano
Purity: 97%
CAS No.: 423-39-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3I
Formula Weight: 345.93
Refractive Index: 1.3290
Odour: Pungent
Boiling Point: 67°
Beilstein Reference: 1777546
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001062
Formula:
C₄F₉I Pto. Ebullición: 67 °C Pto. de fusión: –89 °C to –87 °C Densidad: 2,010 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001062 Núm. CAS: 423-39-2 EINECS: 207-025-8 UN: 3082 ADR: 9,III |