1-Iodoperfluorodecan ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21845.06
B21845.14
B21845.06EA
68.6
EUR
B21845.06
B21845.14
1-Iodoperfluorodecan ≥97%
1-Iodoperfluorodecan
Purity: 97%
CAS No.: 423-62-1
Molecular Formula: CF3(CF2)9I
Formula Weight: 645.98
Flash Point: None
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 195-200°
Beilstein Reference: 1810506
MDL No.: MFCD00001065
Formula:
C₁₀F₂₁I Pto. Ebullición: 195…200 °C Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001065 Núm. CAS: 423-62-1 EINECS: 207-030-5 |