Trifluoroiodometano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trifluoromethyl iodide, Iodotrifluoromethane, Perfluoromethyl iodide
41479.14
41479.22
41479.14EA
350
EUR
41479.14
41479.22
Trifluoroiodometano ≥97%
Trifluoroiodometano
Purity: 97+%
CAS No.: 2314-97-8
Molecular Formula: CF3I
Formula Weight: 195.91
Flash Point: None
Physical Form: Gas, Packaged in cylinders
Density: 2.361
Refractive Index: 1.3790
Sensitivity: Light Sensitive
Boiling Point: -22.5°
Beilstein Reference: 1732740
UN No.: 1956
MDL No.: MFCD00001060
Formula:
CF₃I MW: 195,91 g/mol Pto. Ebullición: –22,5 °C Pto. de fusión: –110 °C Densidad: 2,361 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001060 Núm. CAS: 2314-97-8 EINECS: 219-014-5 UN: 1956 ADR: 2.2, |