2,2,2-Trifluoroetanol 99.8%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TFE
139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 49.1 EUR
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluoroetanol 99.8%, extra puro
2,2,2-Trifluoroetanol
Formula: C₂H₃F₃O
MW: 100.04 g/mol
Pto. Ebullición: 77…80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1.39 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004672
Núm. CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm