2,2,2-Trifluoroetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TFE
A10788.18 A10788.0B A10788.22 A10788.36
A10788.18EA 46.3 EUR
A10788.18 A10788.0B A10788.22 A10788.36
2,2,2-Trifluoroetanol ≥99%
2,2,2-Trifluoroetanol
Purity: 99+% CAS No.: 75-89-8 Molecular Formula: C2H3F3O Formula Weight: 100.04 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.2900 Melting Point: -44° Boiling Point: 74-75° Beilstein Reference: 1733203 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00004672
Formula: C₂H₃F₃O
MW: 100.04 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1.391
Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004672
Núm. CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 III