2,2,2-Trifluoroetanol 99.5% para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TFE
L16898.22
L16898.06
L16898.14
L16898.22EA
89.1
EUR
L16898.22
L16898.06
L16898.14
2,2,2-Trifluoroetanol 99.5% para espectroscopia RMN
2,2,2-Trifluoroetanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-89-8
Molecular Formula: C2H3F3O
Formula Weight: 100.04
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.2900
Melting Point: -44°
Boiling Point: 74-75°
Beilstein Reference: 1733203
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004672
Formula:
C₂H₃F₃O MW: 100.04 g/mol Pto. Ebullición: 74…75 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1.391 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004672 Núm. CAS: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3 III |