2,2,2-Trifluoroetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
TFE
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08259.0100
8.08259.0250
8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA
83.2
EUR
MERC8.08259.0100
MERC8.08259.0250
MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluoroetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoroetanol
Formula:
C₂H₃F₃O Pto. Ebullición: 74,1 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –43,5 °C Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004672 Núm. CAS: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3 (6.1),III |