2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 71.1 EUR
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formula: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,47 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004676
Núm. CAS: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,09346
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %