1,6-Diiodohexano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Stabilised with copper
A15368.14 A15368.22
A15368.14EA 79.4 EUR
A15368.14 A15368.22
1,6-Diiodohexano ≥98% estabilizado
1,6-Diiodohexano
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 629-09-4 Molecular Formula: I(CH2)6I Formula Weight: 337.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5852 Boiling Point: 123-128°/4mm Beilstein Reference: 1280128 MDL No.: MFCD00001103
Formula: C₆H₁₂I₂
Pto. Ebullición: 123…128 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 2,052
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001103
Núm. CAS: 629-09-4
EINECS: 211-073-5