1-Iodobutano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Butyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04786.0100
8.04786.0250
8.04786.0100EA
64.6
EUR
8.04786.0100
8.04786.0250
1-Iodobutano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Iodobutano
Formula:
C₄H₉I Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –103 °C Densidad: 1,616 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 36 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001098 Núm. CAS: 542-69-8 EINECS: 208-824-4 UN: 1993 ADR: 3,II Índice Merck: 13,01572 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -103 °C |
Molar Mass | 184.02 g/mol |
Boiling Point | 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18.5 hPa (25 °C) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.4979 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.62 g/cm3 (20 °C) |