1-Yododecano 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
330361000 330360250 330365000
ACRO330361000EA 105 EUR
ACRO330361000 ACRO330360250 ACRO330365000
1-Yododecano 98% estabilizado
1-Yododecano
Formula: C₁₀H₂₁I
Pto. Ebullición: 124 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: -16,3 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001085
Núm. CAS: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper