1-Yododecano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Iododecano
Estabilización:
Stabilised with copper
A16173.14
A16173.18
A16173.30
A16173.14EA
41.3
EUR
A16173.14
A16173.18
A16173.30
1-Yododecano ≥98% estabilizado
1-Yododecano
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 2050-77-3
Molecular Formula: C10H21I
Formula Weight: 268.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: -16°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 1735228
MDL No.: MFCD00001085
Formula:
C₁₀H₂₁I Pto. Ebullición: 264 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 1,257 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001085 Núm. CAS: 2050-77-3 EINECS: 218-104-1 |