2-Iodopropano 98+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Isopropyl iodide
164961000 164965000
ACRO164961000EA 74.1 EUR
ACRO164961000 ACRO164965000
2-Iodopropano 98+% estabilizado
2-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Pto. Ebullición: 90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 1,7 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001071
Núm. CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05234
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer copper
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)