Diyodometano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Metileno yoduro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
8.18153.0025EA 87.5 EUR
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
Diyodometano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Diyodometano
Formula: CH₂I₂
MW: 267.84 g/mol
Pto. Ebullición: 182
Pto. de fusión: 6
Densidad: 3.32537 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001079
Núm. CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.8 g/l (25 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 267.84 g/mol
Boiling Point 181 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)