Iodoetano 98% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilo ioduro
Estabilización: Stabilised with silver
332121000 332125000 332120025
ACRO332121000EA 74.8 EUR
ACRO332121000 ACRO332125000 ACRO332120025
Iodoetano 98% estabilizado, puro
Iodoetano
Formula: C₂H₅I
Pto. Ebullición: 69…73 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 1,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001091
Núm. CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03846
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer silver