Iodoetano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Etilo ioduro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00896.0100
8.00896.0500
8.00896.9050
8.00896.0100EA
183
EUR
8.00896.0100
8.00896.0500
8.00896.9050
Iodoetano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Iodoetano
Formula:
C₂H₅I MW: 155.97 g/mol Pto. Ebullición: 72 Pto. de fusión: –108 °C Densidad: 1.936 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 53 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001091 Núm. CAS: 75-03-6 EINECS: 200-833-1 UN: 1993 ADR: 3 III Índice Merck: 13,03846 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 4 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -108 °C |
Molar Mass | 155.97 g/mol |
Boiling Point | 69 - 73 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 133 hPa (18 °C) |
Flash Point | 53 °C |
Refractive Index | 1.513 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.93 g/cm3 (20 °C) |