Yodometano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Yoduro de metilo, Metilo yoduro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.0050 8.06064.1000
8.06064.0050EA 0 EUR
8.06064.0050 8.06064.1000
Yodometano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Yodometano
Formula: CH₃I
MW: 141.94 g/mol
Pto. Ebullición: 42.4
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001073
Núm. CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,06161