2-Iodoetanol ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with copper
A14658.06
A14658.14
A14658.22
A14658.06EA
29
EUR
A14658.06
A14658.14
A14658.22
2-Iodoetanol ≥99% estabilizado
2-Iodoetanol
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 624-76-0
Molecular Formula: C2H5IO
Formula Weight: 171.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 85°/25mm
Beilstein Reference: 1098258
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002830
Formula:
C₂H₅IO Pto. Ebullición: 85 °C (25 mmHg) Densidad: 2,202 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002830 Núm. CAS: 624-76-0 EINECS: 210-861-6 UN: 2810 ADR: 6.1,I |