Trietilamina 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
157910010 157910025 157910050 157911000 157910100
ACRO157910010EA 51.4 EUR
ACRO157910010 ACRO157910025 ACRO157910050 ACRO157911000 ACRO157910100
Trietilamina 99%, puro
Trietilamina
Formula: (C₂H₅)₃N
Pto. Ebullición: 90 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,728 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009051
Núm. CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA