Trietilamina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TEA
12391.30
12391.A1
12391.D5
12391.30EA
62.3
EUR
12391.30
12391.A1
12391.D5
Trietilamina ≥99%
Trietilamina
Purity: 99+%
CAS No.: 121-44-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.726
Refractive Index: 1.4005
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1843166
Merck Reference: 14,9666
UN No.: 1296
MDL No.: MFCD00009051
Formula:
(C₂H₅)₃N MW: 101.19 g/mol Pto. Ebullición: 89…90 °C Pto. de fusión: –115 °C Densidad: 0.726 Pto. de inflamación: –11 °C (–12 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009051 Núm. CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3 II Índice Merck: 13,09740 |