Trietilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: TEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040
8.08352.0100EA 43 EUR
8.08352.0100 8.08352.0500 8.08352.1000 8.08352.2500 8.08352.9040
Trietilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trietilamina
Formula: (C₂H₅)₃N
Pto. Ebullición: 90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009051
Núm. CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),II
Índice Merck: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Explosion Limit 1.2 - 9.3 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration (20 °C) Air,no data available
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid