Trietilamina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: TEA
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
28757.184EA 76.6 EUR
28757.184 28757.230
Trietilamina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Trietilamina
Formula: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Pto. Ebullición: 90
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009051
Núm. CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Índice Merck: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.6 %
IR Spectrum Passes test
Índice de refracción (20°C) 1.399 - 1.401
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Transmittance (254 nm) Min. 20 %
Transmittance (280 nm) Min. 90 %