Tributilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 123 EUR
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributilamina 99%
Tributilamina
Formula: C₁₂H₂₇N
Pto. Ebullición: 215 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,778 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009431
Núm. CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,09691
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA