Tributilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
A14868.0DEA
405
EUR
A14868.0D
A14868.0F
A14868.AP
Tributilamina 98%
Tributilamina
Purity: 98%
CAS No.: 102-82-9
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point:
Formula:
C₁₂H₂₇N Pto. Ebullición: 216 °C Pto. de fusión: < –70 °C Densidad: 0,778 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009431 Núm. CAS: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN: 2542 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9618 |