Tridodecilamina 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trilaurylamine, Tridodecylamine
421620250 421621000
ACRO421620250EA 81.5 EUR
ACRO421620250 ACRO421621000
Tridodecilamina 90%
Tridodecilamina
Formula: C₃₆H₇₅N
MW: 522 g/mol
Pto. Ebullición: 450 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008971
Núm. CAS: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥88 %