Trihexilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-n-hexylamine, Tri(hex-1-yl)amine
B23716.18 B23716.30
B23716.18EA 48.9 EUR
B23716.18 B23716.30
Trihexilamina 97%
Trihexilamina
Purity: 97% CAS No.: 102-86-3 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]3N Formula Weight: 269.52 Flash Point: 144°(291°F) Refractive Index: 1.4415 Melting Point: -75° Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 1755828 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009523
Formula: C₁₈H₃₉N
MW: 269,51 g/mol
Pto. Ebullición: 263…265 °C
Pto. de fusión: < –75 °C
Densidad: 0,798
Pto. de inflamación: 144 °C (291 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009523
Núm. CAS: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
UN: 3082
ADR: 9,III