Trioctilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tri-n-octylamine
140281000 140285000 140280025
ACRO140281000EA 73.1 EUR
ACRO140281000 ACRO140285000 ACRO140280025
Trioctilamina 97%
Trioctilamina
Formula: C₂₄H₅₁N
Pto. Ebullición: 365…367 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,809 g/cm³
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009560
Núm. CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N