Trioctilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tri-n-octylamine
A15067.0F
A15067.AE
A15067.AP
A15067.0FEA
807
EUR
A15067.0F
A15067.AE
A15067.AP
Trioctilamina 95%
Trioctilamina
Purity: 95%
CAS No.: 1116-76-3
Molecular Formula: C24H51N
Formula Weight: 353.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4485
Odour: Amine-like
Melting Point: -39°
Boiling Point: 164-168°/0.7mm
Beilstein Reference: 1210618
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009560
Formula:
C₂₄H₅₁N Pto. Ebullición: 164…168 °C (0,7 mmHg) Pto. de fusión: –39 °C Densidad: 0,810 Pto. de inflamación: 158 °C (316 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009560 Núm. CAS: 1116-76-3 EINECS: 214-242-1 UN: 3082 ADR: 9,III |