Trioctilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Tri-n-octylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
8.08649.0100EA 54.4 EUR
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
Trioctilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trioctilamina
Formula: C₂₄H₅₁N
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009560
Núm. CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point -39 °C
Molar Mass 353.68 g/mol
Boiling Point 365 - 367 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 168 °C
Refractive Index 1.4485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C