Tripropilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
162690010
162690025
ACRO162690010EA
117
EUR
ACRO162690010
ACRO162690025
Tripropilamina 98%
Tripropilamina
Formula:
C₉H₂₁N Pto. Ebullición: 156 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 0,76 g/cm³ Pto. de inflamación: 32,5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009363 Núm. CAS: 102-69-2 EINECS: 203-047-7 UN: 2260 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≤0.2 % dipropylamine |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...