Butilo isocianato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Butyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40099.0025 8.40099.0250
8.40099.0025EA 129 EUR
8.40099.0025 8.40099.0250
Butilo isocianato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butilo isocianato
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 112
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 19
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002046
Núm. CAS: 111-36-4
EINECS: 203-862-8
UN: 2485
ADR: 6.1 (3) I
Índice Merck: 13,01574