Isocianato de dodecilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Dodecyl isocyanate
L13380.03
L13380.06
L13380.03EA
38.5
EUR
L13380.03
L13380.06
Isocianato de dodecilo ≥98%
Isocianato de dodecilo
Purity: 98%
CAS No.: 4202-38-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11NCO
Formula Weight: 211.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Boiling Point: 157-161°/21mm
Beilstein Reference: 1774823
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00041744
Formula:
C₁₃H₂₅NO MW: 211.35 g/mol Pto. Ebullición: 157…161 °C (21 mmHg) Densidad: 0.877 Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) |
Número MDL:
MFCD00041744 Núm. CAS: 4202-38-4 EINECS: 224-111-0 UN: 2206 ADR: 6.1 III |