Isocianato de hexilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocyanic acid hexyl ester
411660250 411661000 411660050
ACRO411660250EA 190 EUR
ACRO411660250 ACRO411661000 ACRO411660050
Isocianato de hexilo 99%
Isocianato de hexilo
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Pto. Ebullición: 44
Densidad: 0.873 g/cm³
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037047
Núm. CAS: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
UN: 2478
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %