Isocianato de octilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
416460100 416460050
ACRO416460100EA 158 EUR
ACRO416460100 ACRO416460050
Isocianato de octilo 99%
Isocianato de octilo
Formula: C₉H₁₇NO
Pto. Ebullición: 78 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013887
Núm. CAS: 3158-26-7
EINECS: 221-598-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to white to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %