Pentilo isocianato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Pentyl isocyanate
314320050 314320010
ACRO314320050EA 129 EUR
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentilo isocianato 98%
Pentilo isocianato
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Pto. Ebullición: 136…137 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144846
Núm. CAS: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %