Isocianato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25180.06 B25180.14
B25180.06EA 43 EUR
B25180.06 B25180.14
Isocianato de etilo ≥98%
Isocianato de etilo
Formula: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Pto. Ebullición: 60
Pto. de fusión: < –50 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 109-90-0
EINECS: 203-717-9
UN: 2481
ADR: 3 I