Decilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0033-25ML D0033-500ML D0033-100ML
TCIAD0033-25MLEA 66 EUR
TCIAD0033-25ML TCIAD0033-500ML TCIAD0033-100ML
Decilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Decilamina
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 220°C
Densidad: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 99°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008149
Núm. CAS: 2016-57-1
EINECS: 217-957-7
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acdba1090791775ac2b5dd72fab823ec813d2117&vid=8dfcfbe0de7eaf08c298e5a27d555f242b50cfdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %