Dodecilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
117660010 117661000 117665000
ACRO117660010EA 154 EUR
ACRO117660010 ACRO117661000 ACRO117665000
Dodecilamina 98%
Dodecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
MW: 185,35 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008154
Núm. CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
GC ≥97.5 % (Alkyl chain distribution C12)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Amine number, total 297 to 304 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g