Dodecilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
A15515.22
A15515.36
A15515.A1
A15515.22EA
30.9
EUR
A15515.22
A15515.36
A15515.A1
Dodecilamina 97%
Dodecilamina
Purity: 97+%
CAS No.: 124-22-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11NH2
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 115°(239°F)
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 64-66°/0.05mm
Beilstein Reference: 1633576
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008154
Formula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ Pto. Ebullición: 64…66 °C (0,05 mmHg) Pto. de fusión: 27…31 °C Densidad: 0,802 Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008154 Núm. CAS: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 UN: 3259 ADR: 8,II |