Hexadecilamina 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
120510050 120511000 120515000 120510025
ACRO120510050EA 32 EUR
ACRO120510050 ACRO120511000 ACRO120515000 ACRO120510025
Hexadecilamina 90%
Hexadecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 38…47 °C
Densidad: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008158
Núm. CAS: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 47 °C
GC ≥88 %