Hexadecilamina tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
B22459.0B
B22459.14
B22459.30
B22459.0BEA
98.6
EUR
B22459.0B
B22459.14
B22459.30
Hexadecilamina tech. 90% remainder mainly 1-octadecylamine, grado técnico
Hexadecilamina
Purity: 90%
CAS No.: 143-27-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15NH2
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4496
Melting Point: 42-47°
Boiling Point: 144°/2mm
Beilstein Reference: 1634065
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008158
Formula:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂ Pto. Ebullición: 144 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 42…47 °C Densidad: 0,813 Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008158 Núm. CAS: 143-27-1 EINECS: 205-596-8 UN: 3259 ADR: 8,III |