Hexadecilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
8.22203.0100EA 41.3 EUR
8.22203.0100 8.22203.0500 8.22203.9050
Hexadecilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hexadecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43…46 °C
Densidad: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008158
Núm. CAS: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN: 3259
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 43 - 46 °C
Molar Mass 241.46 g/mol
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.4373 (50 °C, 589 nm)