Octadecilamina 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 120 EUR
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Octadecilamina 90% tech.
Octadecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 232 °C (32 mmHg)
Pto. de fusión: 50…60 °C
Densidad: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008159
Núm. CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)