Octadecilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41029.0250 8.41029.1000
8.41029.0250EA 47.8 EUR
8.41029.0250 8.41029.1000
Octadecilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Octadecilamina
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50…52 °C
Densidad: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008159
Núm. CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 50 - 52 °C
Molar Mass 269.51 g/mol
Boiling Point 349 °C
Vapor Pressure  - 100 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)