Octilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
B24193.22 B24193.36
B24193.22EA 27.4 EUR
B24193.22 B24193.36
Octilamina 99%
Octilamina
Purity: 99% CAS No.: 111-86-4 Molecular Formula: CH3(CH2)7NH2 Formula Weight: 129.25 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4290 Melting Point: -1° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1679227 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008247
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129.25 g/mol
Pto. Ebullición: 178…179 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0.780
Pto. de inflamación: 60 °C (144 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008247
Núm. CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8 I