Octilamina zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
MQ200
8.06917.0250
8.06917.2500
8.06917.1000
8.06917.0250EA
49.6
EUR
8.06917.0250
8.06917.2500
8.06917.1000
Octilamina zS, Sigma-Aldrich®
Octilamina
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂ MW: 129.25 g/mol Pto. Ebullición: 180 Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 0.7812 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 60 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008247 Núm. CAS: 111-86-4 EINECS: 203-916-0 UN: 2734 ADR: 8 (3) I |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.2 g/l (25 °C) |
Melting Point | -1 °C |
Molar Mass | 129.24 g/mol |
Boiling Point | 178 - 179 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 60 °C |
Refractive Index | 1.429 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 8.2 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 265 °C |