Pentilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
173940500 173940050 173942500
ACRO173940500EA 60.3 EUR
ACRO173940500 ACRO173940050 ACRO173942500
Pentilamina 99%
Pentilamina
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87.16 g/mol
Pto. Ebullición: 104.4
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0.75 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008236
Núm. CAS: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,00602
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %